Zinn(II)chlorid Dihydrat, weißes kristallines Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr
Synonyme: Stannous chloride dihydrate
0210294980 0210294990 0210294991
ICNA0210294980EA 77.1 EUR
ICNA0210294980 ICNA0210294990 ICNA0210294991
Zinn(II)chlorid Dihydrat, weißes kristallines Pulver
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Soluble in hydrochloride.
Formel: SnCl₂·2H₂O
MDL Number: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III