Stärke, löslich (aus Kartoffel), Pulver, Reagenzqualität
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
0210293590
0210293591
ICNA0210293590EA
83.3
EUR
ICNA0210293590
ICNA0210293591
Stärke, löslich (aus Kartoffel), Pulver, Reagenzqualität
Stärke, löslich
Substances reducing by Fehlings solution as maltose: 0,059%.
Soluble as 2% solution in boiling water.
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Molekulargewicht: 162.14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-84-9 Merck Index: 13,08878 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
Source | Potato |
FTIR | Conforms to Standard |
Moisture Content |
|
pH (2% aq soln) | 5 - 7 |