Uridine-5'-diphosphate disodium salt ≥90%, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
0210120525 0210120580 0210120590 0210120591
ICNA0210120525EA 28.2 EUR
ICNA0210120525 ICNA0210120580 ICNA0210120590 ICNA0210120591
Uridine-5'-diphosphate disodium salt ≥90%, weißes Pulver
Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a nucleoside diphosphate.
  • P2Y receptor agonist
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a P2Y receptor agonist.
Soluble in water (5% w/v-clear).
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel: C₉H₁₂N₂O₁₂P₂Na₂·×H₂O
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006524
CAS-Nummer: 21931-53-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Purity ≥90%