Messgerät für Gelöstsauerstoff, Tischmodell, Orion Star™ A213
Lieferant: Thermo Orion
STARA2136 STARA2130 STARA2135
ORIOSTARA2136EA 2350 EUR
ORIOSTARA2136 664-0145 664-0146
Messgerät für Gelöstsauerstoff, Tischmodell, Orion Star™ A213
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Diese Tischmessgeräte sind ideal für eine Vielzahl von Laboranwendungen und fortschrittlichen Analysen von gelöstem Sauerstoff.
  • Kompatibel mit Orion RDO optische und polarographische DO-Sonden
  • Akkurate Resultate lassen sich einfach mit automatischer Temperatur, manueller Salinität und automatischer/manueller barometrischem Druckausgleich erzielen
  • Für schnellere BSB-Messungen kann die Kontrolle der Orion AUTO-STIR™ DO/BSB Sonde (086030MD) direkt vom Messgerät aus durchgeführt werden
  • Beständiger Speicher hält bis zu 2000 Datenpunkte mit Zeit und Datumsstempel
  • Kalibrierungsprotokoll speichert die zehn letzten Kalibrierungen
  • Beständiger Ergebnisspeicher stellt sicher, dass Ihre Daten und Einstellungen geschützt sind, selbst bei Stromausfall
  • Die Software Orion Star Com ermöglicht den Datentransfer zu einem Computer per USB- oder RS232-Verbindung
  • Das Gehäuse mit Schutzart IP54 ist staub- und spritzwassergeschützt und kann an der Wand montiert werden, wenn die Arbeitsfläche auf dem Tisch begrenzt ist
Erfassen Sie Ihre kritischen Messwerte mit Messstabilitätsanzeige und wählbaren Lesemodi – AUTO-READ™ hält einen stabilen Messwert, Continuous mit Halteoption zeigt wechselnde Messwerte an und Timed protokolliert Daten in bestimmten Intervallen.
Keypad : Comprehensive with menu-specific function keys and dual purpose scroll/shortcut keys
Probe Type : RDO optical dissolved oxygen probe, polarographic dissolved oxygen probe, stirrer probe (includes 083005MD Orion polarographic DO sensor)
Warranty: Three year meter warranty
Zertifizierungen: CE, TUV 3-in-1 und FCC Klasse A.
Lieferumfang: Messgerät, Elektrodenstativ, Universal-Netzteil, CD mit Handbuch, gedruckter Kurzanleitung, Computer-Schnittstellenkabel und Messgerät-Testzertifikat sind im Lieferumfang enthalten. Das erste Kit enthält zusätzlich eine polarographische DO-Sonde 083005MD Orion mit Kalibrierhülse, DO-Sonden-Wartungskit 080513 und BSB-Adapter, Trichter und Rührer. Das zweite Kit enthält zusätzlich die polarographische AUTO-STIRDO/BSB-Sonde 086030MD Orion, das Wartungskit für die DO-Sonde 080513 und das Elektrolyt für die DO-Sonde 080514.