Universal-Ventilabsperrung, Klemmblock
Lieferant: Brady
050924 050899
BRDY050924EA 102.99 EUR
BRDY050924 118-0515
Universal-Ventilabsperrung, Klemmblock
Sicherheitsverriegelungen
Diese Universal-Ventilabsperrungen eignen sich für Standardventile jeden Typs.
  • Vielseitig, robust, benutzerfreundlich und leicht
  • Kann auch zur Absperrung von großen Hebeln, Quergriffen und schwer abzusperrenden mechanischen Vorrichtungen verwendet werden
  • Offene Klemme passt über geschlossene Ringe und breite Griffe
  • Hergestellt aus Stahl und Nylon in Industriequalität für noch bessere Stoßfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
Max. Hebelstärke: 15,24 mm
Max. Hebelbreite: 25,40 mm
Max. Bügeldurchmesser: 9,00 mm
Min. Bügelweite: 20,00 mm
Bestellinformation: Nur Basiseinheit (Kabel und Blockierarm sind separat erhältlich).