VWR®, Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, ISO 5, handspezifisch
Lieferant: VWR Collection
112-4549EA 403 EUR
112-4549 112-4550 112-4551 112-4552 112-4553 112-4554 112-4555
VWR®, Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, ISO 5, handspezifisch
Handschuhe
Diese handspezifischen Nitrilhandschuhe werden aus einem synthetischen Copolymer aus Acrylnitril, Butadien und Methylacrylsäure hergestellt und bieten zuverlässigen, langlebigen und komfortablen Handschutz bei anspruchsvollen Reinraumanwendungen.
  • Besonders niedrige Partikelzahl, Klasse A, Endotoxin <20 EU/Handschuh
  • Mikrostrukturierte Oberfläche für verbesserte Griffigkeit auf Komponenten
  • Sich verjüngende Manschetten mit Rollrand für sicheren Sitz
  • Antistatisch zur Vermeidung von statischer Entladung
  • Gammasterilisierung auf SAL 10⁻⁶
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • Silikonfreies Material zur Verringerung von ionischen Verunreinigungen und der Übertragung nicht flüchtiger Rückstände (NVR)
  • Nicht färbend, nicht verwischend: Verringern das Risiko von Verunreinigungen der benutzten Teile - auch bei längerem Tragen
Die Handschuhe weisen eine hohe Zugfestigkeit sowie eine gute Permeationsbeständigkeit gegen viele Lösungsmittel, Säuren und Basen auf.
Suitable for use in Class 100, ISO 5, M3.5 or higher cleanrooms.
Qualitätsgeprüft gemäß ASTM-, FTMS- und IEST-Standards.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016; ASTM6978-05, Kat. III; AQL 1,5.
Verpackung: 1 Paar pro Packung, 10 Packungen pro Zwischenbeutel, 5 Zwischenbeutel pro Masterbeutel, 4 Masterbeutel pro Verpackungseinheit. Die Handschuhe sind doppelt in versiegelten Polyethylen-Reinraumbeuteln verpackt. Jeder Karton ist doppelwandig. Zur Beschriftung von Beutel und Karton wird IPA-beständige Tinte verwendet.