Test kits, photometric, AccuVac®
Lieferant: Hach
2502025
2503025
2507025
2515025
2508025
2516025
2517025
2518025
2501025
705-0146EA
52.3
EUR
705-0146
705-0147
HACH2507025
705-0148
HACH2508025
705-0149
705-0150
705-0151
705-0145
Test kits, photometric, AccuVac®
Umwelt-Prüfkits
AV – ACCUVAC – Versiegelte Glasküvetten mit portionierter Reagenzmenge. Die Spitze des ACCUVAC einfach in die Probe tauchen und zerbrechen, das Vakuum zieht die Probe anschließend in die Küvette.