ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Miss L10, Ghost Lady Low
Lieferant: ELTEN
74171/35 74171/36 74171/37 74171/38 74171/39 74171/40 74171/41 74171/42
114-7333EA 81.9 EUR
114-7333 114-7334 114-7335 114-7336 114-7337 114-7338 114-7339 114-7340
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Miss L10, Ghost Lady Low
Schuhe und Stiefel
ESD Damen-Sicherheitsschuh, GHOST, erhältlich in weißer Lackierung.
  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Stofffutter für natürliche Belüftung
  • Gepolsterte Zunge
  • Durchgehende Einlegesohle ESD PRO Lady grau
  • MONO-PU-Sohle MISS L10
  • Stahlkappe
Damenschuhe verfügen über eine nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 SRC, form A.