Kapillarsäulen, DB-VRX
Lieferant: Agilent
123-1564 122-1534 122-1564 123-1534 124-1534 124-1574 121-1524 121-1544
HEWL123-1564EA 1710 EUR
HEWL123-1564 HEWL122-1534 HEWL122-1564 HEWL123-1534 HEWL124-1534 HEWL124-1574 HEWL121-1524 HEWL121-1544
Kapillarsäulen, DB-VRX
Chromatographiesäulen
DB-VRX verfügt über eine einzigartige Selektivität, die für eine optimale Auflösung der Analyse flüchtiger Stoffe entwickelt wurde.
  • Zur Auflösung der sechs „Gase“ ist keine Kühlung unterhalb der Umgebungstemperatur erforderlich.
  • Schnelle Laufzeit
  • Geringe Polarität
  • Ausgezeichnete Peakform
  • Gebunden und quervernetzt
  • Mit Lösungsmittel abspülbar