Xylol (Isomerengemisch), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.08297.2500 1.08297.4000
1.08297.2500EA 235 EUR
1.08297.2500 1.08297.4000
Xylol (Isomerengemisch), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse
Xylol (Isomerengemisch)
1.08297 Xylene (isomeric mixture) EMSURE® is a real isomeric mixture of ortho-, meta- and para-Xylene.
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN-Nummer: 1307
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM