Test kits, photometrisch, Kalium, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK328 LCK228
705-3064EA 125 EUR
705-3064 HACHLCK228
Test kits, photometrisch, Kalium, LCK-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Gebrauchsfertige Küvetten-Tests mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Storage conditions: 15 to 25 °C (protect from light)
Lagerbedingungen: 15 bis 25 °C (vor Licht schützen)
Zubehörinformationen: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits and with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance to be needed.