Schutzhelme, uvex pheos alpine
Lieferant: UVEX
9773.350 9773.050 9773.150 9773.950 9773.550 9773.250 9773.450
111-2277EA 156 EUR
111-2277 111-2276 111-1917 111-1928 111-1927 111-1918 111-1919
Schutzhelme, uvex pheos alpine
Schutzhelme Schutzhelme
Der leichte ABS-Helm bietet ein hohes Maß an Schutz und Haltbarkeit. Er ist multifunktional und vereint Merkmale eines Industrieschutzhelms (EN 397) mit den Anforderungen für Kletterhelme (EN 12492).
  • Seitliche Euroslot-Adapter (30 mm) zum Befestigen von Gehörschutz
  • Befestigung für Gesichtsschutz erhältlich
  • Sechs-Punkt-Innenauskleidung aus Textil sorgt für optimale Passform und guten Komfort
  • Klemmen zum Befestigen von Extras mit Gummiband, z. B. Vollsichtbrillen und LED-Lampe für Kletterhelme
  • Kopflampen (Grubenlampen) können befestigt werden
  • Geeignet für Umgebungstemperaturen von bis zu −30 °C und für geschmolzenes Metall (Spritzer)
Größen: 550 - 610 mm
Zertifizierungen: EN 397, EN 12492; Niedrigtemperaturen (−30 °C) und geschmolzenes Metall