ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Uvex1 x-tended support, 8514
Lieferant: UVEX
8514.2/35 8514.2/36 8514.2/37 8514.2/38 8514.2/39 8514.2/40 8514.2/41 8514.2/42 8514.2/43 8514.2/44 8514.2/45 8514.2/46 8514.2/47 8514.2/48 8514.2/49 8514.2/50 8514.2/51 8514.2/52
UVEX8514.2/35EA 130 EUR
UVEX8514.2/35 UVEX8514.2/36 UVEX8514.2/37 UVEX8514.2/38 UVEX8514.2/39 UVEX8514.2/40 UVEX8514.2/41 UVEX8514.2/42 UVEX8514.2/43 UVEX8514.2/44 UVEX8514.2/45 UVEX8514.2/46 UVEX8514.2/47 UVEX8514.2/48 UVEX8514.2/49 UVEX8514.2/50 UVEX8514.2/51 UVEX8514.2/52
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Uvex1 x-tended support, 8514
Schuhe und Stiefel
Metallfreie und leichte Sicherheitsschuhe im breiten Sport-Design mit atmungsaktivem, perforiertem Microvelours-Obermaterial und weicher, gepolsterter Lasche und Zunge sowie Zweidichten-PUR-Laufsohle mit doppelter Dichte. Frei von Silikonen, Weichmachern. Geeignet für Personen mit Chromallergie.
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Optimale Belüftung dank Distance-Mesh Futtermaterial
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem
  • Rutschfeste Sohle mit Stoßdämpfung an der Ferse und vorne am Fuß
  • Perfekte Stabilität und Halt durch integriere Fersenklammer und Exoskelett
  • Elastische Schnürsenkel zur schnellen und individuellen Anpassung
  • 100% metallfreie Xenova® Zehenschutzkappe
  • Nichtmetallische, durchtritthemmende Zwischensohle nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
  • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand <35 Megaohm
Für Chromallergiker geeignet.
Farbe: Schwarz
Breite: 11
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1P, SRC