Test kits, photometrisch, Kupfer, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
Küvettentests für Wassertestanwendungen.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagerbedingungen: 2 - 8 °C (Kühlschranklagerung) für LCK529 und 15 bis 25 °C für LCK229 und LCK329
Zubehörinformationen: Küvettentests sind für viele gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte offiziell zugelassen und bieten mithilfe der Addista-Standardlösungen und Ringversuchslösungen die Sicherheit, die Sie benötigen.