Kanülenbehälter
Lieferant: HEATHROW
HS120178 HS120177
113-8044EA 119 EUR
113-8044 HEATHS120177
Kanülenbehälter
Behälter Abfallbehälter für spitze/scharfe Abfälle
Der Kanülenbehälter ermöglicht die sichere Entsorgung von Spritzen, Kanülen und anderen kleinen scharfen Gegenständen. Einfache Nutzung und Transport.
  • Stapelbar, um Lagerraum vor Gebrauch zu reduzieren
  • Mit durchsichtigem Deckel zur Anzeige des Füllstands
  • Schiebedeckel für vorübergehenden und endgültigen Verschluss für Sicherheit und Schutz
  • Integrierte Öffnung zur Nadelentnahme, die direkten Kontakt mit scharfen Gegenständen verhindert
  • Kompatibel mit dem Droplet®-Blutentnahmetablett