Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Lieferant: Hach
LCK348 LCK349 LCK350 LCK351 LCK549
705-3059EA 161 EUR
705-3059 705-3060 705-3061 HACHLCK351 HACHLCK549
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Umwelt-Prüfkits
Küvetten-Tests für Wassertest-Anwendungen.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender, dank des geschlossenen Systems und der geringen Menge an Reagenzien
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
Haltbarkeit: 24 Monate ab Produktionsdatum; 36 Monate für LCK049
Lagerbedingungen: 15 bis 25 °C
Zertifizierungen: ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Zubehörinformationen: Küvettentests sind die offiziell zugelassene Lösung für viele gesetzlich vorgeschriebene Limits und bieten Ihnen mit Hilfe von Addista-Standard- und Ringversuchslösungen die von Ihnen benötigte Garantie.