HPLC-Säulen, ZORBAX® Rx
Lieferant: Agilent
820950-913 820950-914 863967-902 866967-902 880967-202 880967-302 880967-901 880967-902 883700-902 883967-901 883967-902 861767-902 861967-302 861967-902 863967-302 820967-921
HEWL820950-913EA 307 EUR
HEWL820950-913 HEWL820950-914 HEWL863967-902 HEWL866967-902 HEWL880967-202 HEWL880967-302 HEWL880967-901 HEWL880967-902 HEWL883700-902 HEWL883967-901 HEWL883967-902 HEWL861767-902 HEWL861967-302 HEWL861967-902 HEWL863967-302 HEWL820967-921
HPLC-Säulen, ZORBAX® Rx
Chromatographiesäulen
Diese Säulen werden für eine alternative Selektivität bei niedrigem pH-Wert im Vergleich zu Eclipse XDB-C18 und StableBond® SB-C18 empfohlen.
  • Hohe Stabilität und gute Peakform für Anwendungen mit niedrigem pH-Wert
  • Hergestellt unter Verwendung von Dimethyloctadecylsilan und bietet eine hervorragende Stabilität bis zu einem pH-Wert von 9