Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-243
Lieferant: Ansell
93-243/8.5-9 93-243/9.5-10 93-243/10.5-11 93-243/6.5-7 93-243/7.5-8 93-243/5.5-6
112-4579EA 122 EUR
112-4579 112-4580 112-4575 112-4577 112-4578 112-4576
Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-243
Handschuhe
Diese Einweg-Handschuhe sind aus speziellem Weichnitril gefertigt, das eine größere Stichfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit bietet als Naturgummilatex.
  • Ellbogenlänge (400 mm) für zusätzlichen Schutz des Oberarms und besondere Sicherheit vor Kreuzkontaminationen
  • Verbessertes Bündchendesign verhindert das Herunterrollen der Handschuhe
  • Strukturierte Finger und Handflächen sorgen für sicheren Halt bei einer Vielzahl von Anwendungen
  • Zum Schutz der Produktintegrität sind die Handschuhe in Polybeuteln verpackt
Ideal für den Einsatz in der chemischen und Automobilindustrie, für die Elektronik- und Pharmaindustrie, für die Gebäudereinigung/-instandhaltung und die Lebensmittelverarbeitung.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt