Becher, Aluminium
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39047.KT 39048.KT 39049.KT
39047.KTEA 109 EUR
39047.KT 39048.KT 39049.KT
Becher, Aluminium
Becher
Becher, Aluminium, mit Ausguss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen
Aluminium ist das ergiebigste Metall auf der Welt und hat viele wünschenswerte physikalische und chemische Eigenschaften. Eine hoch undurchlässige Oxid-Beschichtung (ungefähr 5 nm dick) ist resistent gegen Korrosion durch Meerwasser und gegen andere wässrige und chemische Lösungen. Außerdem bietet dieses Element chemische Beständigkeit gegen die meisten organischen Stoffe. Die Reaktivität von Aluminium erhöht sich mit der Temperatur, deswegen wird die Benutzung von Aluminium Laborartikeln bei hohen Temperaturen nicht empfohlen.