Tiegel, Zirkonium
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35905.KT 35909.KT 35926.KT 35930.KT 35947.KT 35951.KT 35968.KT 35972.KT 35992.KT 35997.KT 36014.KT 36035.KT 36039.KT 36054.KT 36058.KT 36070.KT 36087.KT 36097.KT
35905.KTEA 160 EUR
35905.KT 35909.KT 35926.KT 35930.KT 35947.KT 35951.KT 35968.KT 35972.KT 35992.KT 35997.KT 36014.KT 36035.KT 36039.KT 36054.KT 36058.KT 36070.KT 36087.KT 36097.KT
Tiegel, Zirkonium
Tiegel
Herstellung der Tiegel aus Zirkonium.
Erhältlich in niedriger Form und gerader Wandausführung. In niedriger Form und mit geraden Wänden erhältlich.
  • Eine unsachgemäße Erhitzung über einem Bunsenbrenner führt nicht zum Umwandeln des reduzierbaren Inhalts in schädliche, schlecht schmelzende, mit dem Gefäß reagierende, Metalle
  • Für den Umgang mit heißen Tiegeln sind keine besonderen Geräte erforderlich können
  • Plötzlicher Kontakt mit kalten, metallischen Oberflächen hat keine schädlichen Auswirkungen
  • Die inhärente Festigkeit von Zirkonium macht verstärkte Ränder und dickere Böden überflüssig
Jeder Zirkontiegel wird mit genauen Toleranzen handgefertigt, um eine gleichmäßige Wandstärke zu gewährleisten. Sie werden unter strengsten Anforderungen hergestellt, um höchste Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung und chemische Reinheit zu gewährleisten.
Hinweis: Flusssäure sollte als einziges Reinigungsmittel nicht zur Reinigung von Zirkontiegeln verwendet werden.