Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
454990010 454990050 454990250
ACRO454990010EA 25.9 EUR
ACRO454990010 ACRO454990050 ACRO454990250
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formel: CHF₃O₂S
Schmelzpunkt: 350 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03092989
CAS-Nummer: 2926-29-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %