3-Buten-1-amin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Butenylamine, 4-Amino-1-butene
455050010
455050050
ACRO455050010EA
120
EUR
ACRO455050010
ACRO455050050
3-Buten-1-amin 97%
3-Buten-1-amin
Formel:
C₄H₉N Siedepunkt: 83 °C (760 mmHg) Flammpunkt: –5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425859 CAS-Nummer: 2524-49-4 UN-Nummer: 2733 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4215 to 1.4275 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |