Bismut(III)nitrat Pentahydrat 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bismuth trinitrate pentahydrate
454110010
454110050
ACRO454110010EA
136
EUR
ACRO454110010
ACRO454110050
Bismut(III)nitrat Pentahydrat 98%, rein
Bismut(III)nitrat Pentahydrat
Formel:
Bi(NO₃)₃·5H₂O Molekulargewicht: 485.07 g/mol Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 30 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149157 CAS-Nummer: 10035-06-0 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |