Bismut(III)sulfid 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Dibismuth trisulphide

453991000 453995000
ACRO453991000EA 112 EUR
ACRO453991000 ACRO453995000
Bismut(III)sulfid 99%, rein
Bismut(III)sulfid
Formel: Bi₂S₃
Molekulargewicht: 514.16 g/mol
Schmelzpunkt: 763
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014204
CAS-Nummer: 1345-07-9
Merck Index: 12,01329

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Grey Powder and/or chunks
Titration Complexometric 80.1 to 82.5 % (Bi)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR