Lithiumbromid, wasserfrei 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
453980010 453980025 453982500
ACRO453980010EA 210 EUR
ACRO453980010 ACRO453980025 ACRO453982500
Lithiumbromid, wasserfrei 99%, rein
Lithium bromide
Formel: LiBr
Siedepunkt: 1265 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 3.46 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011077
CAS-Nummer: 7550-35-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 6 to 12 (4 % in water)