Blei(II)sulfid 90%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lead sulphide
453970010
453970050
ACRO453970010EA
95.1
EUR
ACRO453970010
ACRO453970050
Blei(II)sulfid 90%, rein
Blei(II)sulfid
Formel:
̍PbS Molekulargewicht: 239.27 g/mol Siedepunkt: 1281.1 °C Schmelzpunkt: 1113.9 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016280 CAS-Nummer: 1314-87-0 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,05445 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey to purple Powder |
Assay | ≥78 % (Pb) |