Kupfer(II)nitrat Trihydrat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
453960010 453960050
ACRO453960010EA 74.1 EUR
ACRO453960010 ACRO453960050
Kupfer(II)nitrat Trihydrat 99%, rein
Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149671
CAS-Nummer: 10031-43-3
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.5 to 104 %