Blei(II)acetat basisch ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Horne′s compound, Lead(II) hydroxide acetate, Acetic acid lead (II) salt basic, Lead subacetate
453220010
453220050
ACRO453220010EA
59.6
EUR
ACRO453220010
ACRO453220050
Blei(II)acetat basisch ACS
Blei(II)acetat basisch
Formel:
(CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011154 CAS-Nummer: 51404-69-4 UN-Nummer: 2291 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤1.5 % (105°C, 2 h) |
Titration | ≥33.0 % Basic lead (PbO) |
Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.003 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Copper (Cu) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Potassium (K) | ≤0.02 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in dilute acetic acid) |
Insoluble matter in water | ≤1.0 % |