Kaliumnitrit 97%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

453190010 453190050
ACRO453190010EA 86.3 EUR
ACRO453190010 ACRO453190050
Kaliumnitrit 97%, reinst
Potassium nitrite
Formel: KNO₂
Schmelzpunkt: 387 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011408
CAS-Nummer: 7758-09-0
UN-Nummer: 1488
ADR: 5.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder or crystals
Titration excess KMnO4 96.0 to 104.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (10 % in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR