2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
453060010
453060050
453060250
ACRO453060010EA
48.5
EUR
ACRO453060010
ACRO453060050
ACRO453060250
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₈O₃ Schmelzpunkt: 170…175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01194284 CAS-Nummer: 567-61-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 176 °C |
HPLC | ≥97.5 % |