3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-Difluoropyridin-4-amine

452530010 452530050
ACRO452530010EA 163 EUR
ACRO452530010 ACRO452530050
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Formel: C₅H₄F₂N₂
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862101
CAS-Nummer: 159783-22-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR