(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2-fluoro-pyridin-4-yl)-methanol, 2-Fluoro-4-hydroxymethylpyridine
452370010 452370050
ACRO452370010EA 127 EUR
ACRO452370010 ACRO452370050
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200782
CAS-Nummer: 131747-60-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %