Tetrabutylammoniumfluorid 75%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
451800250 451801000 451805000
ACRO451800250EA 48.3 EUR
ACRO451800250 ACRO451801000 ACRO451805000
Tetrabutylammoniumfluorid 75%
Tetrabutylammoniumfluorid
Formel: C₁₆H₃₆FN
Dichte: 0.953 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011747
CAS-Nummer: 429-41-4
UN-Nummer: 2922
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Viscous liquid
Water 20 to 30 %
Titration with HClO4 70 to 80 %