5-Brombenzimidazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1H-benzimidazole
451670050
451670250
ACRO451670050EA
128
EUR
ACRO451670050
ACRO451670250
5-Brombenzimidazol 97%
5-Bromobenzimidazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ Schmelzpunkt: 130…134 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00160001 CAS-Nummer: 4887-88-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to orange to brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 132 °C |
HPLC | ≥96.0 % |