N(α)-Acetyl-L-Tryptophan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
451650050 451650250 451651000
ACRO451650050EA 32.1 EUR
ACRO451650050 ACRO451650250 ACRO451651000
N(α)-Acetyl-L-Tryptophan 97%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Molekulargewicht: 246.3 g/mol
Schmelzpunkt: 186…192 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065976
CAS-Nummer: 1218-34-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Loss on drying ≤0.3 %
Specific optical rotation +23° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)