1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
451540050
451540250
ACRO451540050EA
465
EUR
ACRO451540050
ACRO451540250
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Formel:
C₇H₆N₂S Schmelzpunkt: 73…77,5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115282 CAS-Nummer: 1123-93-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |