Natriumsulfat Decahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
451100010
451100050
ACRO451100010EA
43.5
EUR
ACRO451100010
ACRO451100050
Natriumsulfat Decahydrat 99+% zur Analyse
Natriumsulfat Decahydrat
Formel:
Na₂SO₄·10H₂O Molekulargewicht: 322.2 g/mol Siedepunkt: 1429 Schmelzpunkt: 884 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149189 CAS-Nummer: 7727-73-3 Merck Index: 13,08755 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
pH | 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Nitrogen compounds (as N) | ≤5 ppm |