(4-Iodphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
450900010 450900050
ACRO450900010EA 50.7 EUR
ACRO450900010 ACRO450900050
(4-Iodphenyl)essigsäure 97%
(4-Iodphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
Schmelzpunkt: 140…141.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082985
CAS-Nummer: 1798-06-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %