3,5-Diiodsalicylaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
450860050 450860250
ACRO450860050EA 48.7 EUR
ACRO450860050 ACRO450860250
3,5-Diiodsalicylaldehyd 97%
3,5-Diiodsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄I₂O₂
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003321
CAS-Nummer: 2631-77-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
GC ≥96.0 %