Calciumbromid Hydrat, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
450630025
450632500
ACRO450630025EA
304
EUR
ACRO450630025
ACRO450632500
Calciumbromid Hydrat, reinst
Calciumbromid Hydrat
Formel:
Br₂Ca·H₂O Schmelzpunkt: 730 °C Dichte: 2,295 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149608 CAS-Nummer: 71626-99-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥82 % (CaBr2) |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy |
Acidity/alkalinity | Passes test |