Calciumstearat (6,4 - 7,4% Ca), Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
449720010
449720050
ACRO449720010EA
58.5
EUR
ACRO449720010
ACRO449720050
Calciumstearat (6,4 - 7,4% Ca), Pulver
Calciumstearat
Formel:
C₃₆H₇₀CaO₄ Schmelzpunkt: 145…160 °C Dichte: 1,065 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036390 CAS-Nummer: 1592-23-0 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Titration Complexometric | 6.4 to 7.5 % (Ca) |
Loss on drying | ≤6 % (105°C, 3 hrs) |
Ash | 9 % to 10.5 % |