Cytidine-5'-monophosphate (aus Hefe) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
449490010 449490050
ACRO449490010EA 76.1 EUR
ACRO449490010 ACRO449490050
Cytidine-5'-monophosphate (aus Hefe) 97%
Cytidine-5'-monophosphate
Formel: C₉H₁₄N₃O₈P
Schmelzpunkt: 222 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006544
CAS-Nummer: 63-37-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %