4-Brom-2-furaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromofurfural, 4-Bromofuran-2-carbaldehyde
449440010 449440050
ACRO449440010EA 98.1 EUR
ACRO449440010 ACRO449440050
4-Brom-2-furaldehyd 97%
4-Brom-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃BrO₂
Molekulargewicht: 174.98 g/mol
Schmelzpunkt: 53…54 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00671504
CAS-Nummer: 21921-76-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %