4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
449360100
449360500
ACRO449360100EA
112
EUR
ACRO449360100
ACRO449360500
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon 97%
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇ClO₂ Schmelzpunkt: 27…30 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00238557 CAS-Nummer: 6921-66-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 27 to 30 °C |
GC | ≥96.0 % |