2,6-Dibromnaphthalin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
449340010 449340050 449340250
ACRO449340010EA 55.7 EUR
ACRO449340010 ACRO449340050 ACRO449340250
2,6-Dibromnaphthalin 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂
Schmelzpunkt: 162…167 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01026462
CAS-Nummer: 13720-06-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 167 °C
GC ≥98.5 %