3-Amino-1-bromisochinolin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
449160010 449160050
ACRO449160010EA 182 EUR
ACRO449160010 ACRO449160050
3-Amino-1-bromisochinolin 97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102193
CAS-Nummer: 13130-79-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥96.0 %