(-)-Epigallocatechin gallate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
449010100 449010500
ACRO449010100EA 55.2 EUR
ACRO449010100 ACRO449010500
(-)-Epigallocatechin gallate 95%
(-)-Epigallocatechin gallate
Formel: C₂₂H₁₈O₁₁
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00075940
CAS-Nummer: 989-51-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %