Di-tert-butylphosphonat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Di-tert-butyl phosphite
449390010
449390050
449390250
ACRO449390010EA
23
EUR
ACRO449390010
ACRO449390050
ACRO449390250
Di-tert-butylphosphonat 96%
Di-tert-butylphosphonat
Formel:
C₈H₁₉O₃P Siedepunkt: 66…68 °C (.5 mmHg) Flammpunkt: 163 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00995019 CAS-Nummer: 13086-84-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95.0 % |