Natriumborhydrid 99%, Kapseln, VenPure™ AF, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
448490025 448490100 448491000 448495000
ACRO448490025EA 742 EUR
ACRO448490025 ACRO448490100 ACRO448491000 ACRO448495000
Natriumborhydrid 99%, Kapseln, VenPure™ AF, rein
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Molekulargewicht: 37.83 g/mol
Schmelzpunkt: 360 °C (Zers.)
Flammpunkt: 69
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
UN-Nummer: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Free flowing caplets
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
Silicate (as SiO2) ≤50 ppm
Magnesium carbonate ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Fines ≤1.0 %