Lithiumacetat Dihydrat 98% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Acetic acid lithium salt
447710010
447712500
ACRO447710010EA
174
EUR
ACRO447710010
ACRO447712500
Lithiumacetat Dihydrat 98% zur Analyse
Lithiumacetat Dihydrat
Formel:
H₃CCOOLi·2H₂O Schmelzpunkt: 56…58 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066949 CAS-Nummer: 6108-17-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
pH | 7.5 to 9.5 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |